Principaux documents
700268P
Avanti
Glycolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β-cholanic acid-3α-ol N-(carboxymethyl)-amide, Lithocholylglycine, N-[(3α,5β)-3-Hydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine
10 MG
189,00 €
189,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
189,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H43NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
189,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 10 mg ((700268P-10MG))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700268P-10mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable