SML2372
β-Muricholic Acid
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
β-MCA, (3a,5b,6b,7b)-3,6,7-trihydroxy-cholan-24-oic acid, 5β-Cholanic acid-3α,6β,7β-triol, beta-Muricholic Acid
204,00 €
About This Item
204,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +59 to +65°, c = 0.5 in methanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1[C@H]2[C@@](C3C([C@H]1O)C4[C@@](C(CC4)C(CCC(=O)O)C)(CC3)C)(CC[C@H](C2)O)C
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-19(26)27)15-5-6-16-20-17(9-11-23(15,16)2)24(3)10-8-14(25)12-18(24)21(28)22(20)29/h13-18,20-22,25,28-29H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13?,14-,15?,16?,17?,18+,20?,21+,22-,23-,24-/m1/s1
Clé InChI
DKPMWHFRUGMUKF-CWNVCPLQSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable