700195P
Avanti
Isolithocholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β-cholanic acid-3β-ol
178,00 €
About This Item
178,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditionnement
pkg of (pkg of 1 X 10 mg (700195P-10MG))
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Clé InChI
SMEROWZSTRWXGI-WFVDQZAMSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable