Principaux documents
700217P
Avanti
Dehydrolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β-cholanic acid-3-one
10 MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
178,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H38O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditionnement
pkg of (pkg of 1 X 10 mg (700127P-10MG))
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Clé InChI
KIQFUORWRVZTHT-OPTMKGCMSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700217P-10MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable