Principaux documents
Z678503
Krytox® XP vacuum oil
grade, 1525
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.79
Poids mol.
3470
Caractéristiques
grade 1525
Fabricant/nom de marque
Du Pont
Indice de viscosité
(20 °C) (261 mm2/s)
Densité
1.90 g/mL at 20 °C
Description générale
  • Rust preventing
  • Nonflammable
  • Nonreactive
  • Free from acetal groups
  • Recyclable
Krytox XP oils contain a soluble additive to prevent rust. This additive enhances the
performance of Krytox vacuum pump fluids, giving them improved performance
properties. The long-term antirust properties repel moisture, providing extra
protection from corrosion of metal parts and bearing surfaces.
  • Rust preventing
  • Nonflammable
  • Nonreactive
  • Free from acetal groups
  • Recyclable
Informations légales
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable