Principaux documents
GE17-0851-01
Colonnes de dessalage PD 10 jetables
Cytiva 17-0851-01, pack of 30 pieces
Synonyme(s) :
Colonnes de dessalage jetables, colonnes PD-10
1 PKG
404,00 €
404,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
404,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NA.56
404,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
wetted part: no
Conditionnement
pack of 30 pieces
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-0851-01
Conditions de stockage
dry media
Taille du lit
14.5 mm × 50 mm
Volume du lit
8.3 mL
D.I. de la colonne
15 mm
Matrice
cross-linked dextran
Taille des particules
>50 μm (dry)
85-260 μm
cleaning
2-13
Plage de travail
2-13
Adéquation
suitable for bioprocess medium
Description générale
Les colonnes de dessalage PD-10 jetables constituent une option de rechange peu coûteuse et pratique aux procédures de dialyse difficiles et longues. En quelques minutes, les échantillons biologiques sont dessalés et les solutés de faible poids moléculaire sont éliminés ou échangés tout en permettant une excellente récupération des macromolécules.
Le mode d′emploi des colonnes de dessalage PD-10 jetables a été mis à jour pour inclure des protocoles pour deux nouvelles applications : par gravité ou par centrifugation, pour plus de flexibilité. Le protocole par gravité permet un nettoyage rapide des échantillons avec une seule colonne ou plusieurs colonnes en parallèle, sans devoir utiliser de système de purification. Le protocole par centrifugation permet de traiter plusieurs échantillons en parallèle dans une centrifugeuse standard avec une dilution minimale des éluats.
Quatre adaptateurs sont inclus dans chaque boîte pour faciliter la centrifugation. Lorsque le réservoir de tampon LabMate PD-10 est utilisé, il est possible d′appliquer les tampons de lavage et d′équilibration en une seule étape avec le protocole par gravité. Les colonnes PD-10 vides sont conçues pour être utilisées avec des milieux en vrac, ce qui permet de préparer des échantillons en toute flexibilité et à faible coût.
Caractéristiques et avantages
  • Dessalage ou échange de tampons rapide, bon marché et de haut rendement, et élimination des composés de faible poids moléculaire avec le milieu G-25 Sephadex®.
  • Pour plus de flexibilité, des protocoles par gravité et par centrifugation sont inclus.
  • Facile à utiliser, à équilibrer, à charger d′échantillon et à éluer.
  • Préparation des échantillons dans la plage de 1,0 à 2,5 ml par gravité et de 1,75 à 2,5 ml par centrifugation.
  • Dessalage de multiples échantillons en parallèle avec une capacité de dessalage > 90 %.
  • Récupération de l′ordre de 70 à > 95 %.
Stockage et stabilité
Conserver entre 4 et 30 °C (4 à 8, milieu utilisé, éthanol 20 % ou 0,01 M NaOH)
Conserver entre 4 et 30 °C (en présence de biocide Kathon CG/ICP à 0,15 %).
Remarque : ce produit peut être expédié jusqu'à 90 jours avant sa date de péremption. Pour de plus amples informations sur la date de péremption d'un lot, veuillez contacter le service technique.
Informations légales
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Souvent commandé avec ce produit
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Ye Guan et al.
eLife, 7 (2018-04-06)
Single-cell analysis is pivotal to deciphering complex phenomena like heterogeneity, bistability, and asynchronous oscillations, where a population ensemble cannot represent individual behaviors. Bulk cell-free systems, despite having unique advantages of manipulation and characterization of biochemical networks, lack the essential single-cell
Articles
GST-tagged protein yield varies based on protein, host cell, and culture conditions, influencing production.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from Cytiva.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Afficher tout
Protocoles
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G GraviTrap from Cytiva.
This page shows how to condition membrane proteins for further analysis with products from Cytiva.
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.