Principaux documents
Z564338
Sigma-Aldrich
Rubber filter aid
O.D. × I.D. 76 mm × 32 mm
6 EA
46,50 €
46,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
46,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.43
46,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
D.E. × D.I.
76 mm × 32 mm
Description générale
Supports and seals a funnel in the neck of a filter flask. Bottom of the aid is flat to ensure a tight seal against the lip of the flask.