Yes, this product is a pack of 100 NMR tubes.
Z565229
Tubes pour RMN Wilmad®, 5 mm diam., économique
frequency 600 MHz, L 7 in.
Synonyme(s) :
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
166,00 €
About This Item
166,00 €
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad WG-1000-7
Paramètres
600 MHz frequency
Longueur
7 in.
Courbure
102 μm
Concentricité
102 μm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.43 mm
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Does this product have 100 NMR tubes? Please confirm.
1 answer-
Helpful?
-
-
does this tube come with the lid/cap? if not, what is the cap number?
1 answer-
All economy tubes come with caps.