Principaux documents
Z562106
Platinum crucible lid
fits 30 mL crucible
Synonyme(s) :
crucibles
1 EA
803,00 €
803,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
803,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.43
803,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Birmingham metals
Poids
6.0 g
Description générale
Platinum labware has excellent resistance to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulfuric, and to oxidation at high temperatures. Crucible lids of platinum can be cleaned by boiling in a suitable solvent.
For the removal of substances which have alloyed with the surface, scour with alumina powder.