Principaux documents
Z562157
Platinum evaporating dish
capacity 30 mL
Synonyme(s) :
evaporating dish
1 EA
1 870,00 €
1 870,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 870,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 870,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
circles
platinum
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Birmingham metals BD5
H × l
22 mm × 50.0 mm
Capacité
30 mL
Diam. de la boîte × Hauteur
50 mm × 22 mm
Description générale
Platinum labware has excellent resistance to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulfuric, and to oxidation at high temperatures. Dishes of platinum can be cleaned by boiling in a suitable solvent. For the removal of substances which have alloyed with the surface, scour with alumina powder.