Principaux documents
Z562025
Platinum crucible
standard, capacity 10 mL
Synonyme(s) :
crucibles
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
platinum
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Birmingham metals BC2
Capacité
10 mL
Diam. de la boîte × Hauteur
26 mm × 29 mm , Base 15.5 mm
Poids
8.5 g+/- 5%
Application
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories for different industries.
Caractéristiques et avantages
  • It can withstand harsh use
  • Designed with a heavy base and lighter walls