Principaux documents
Z562246
Stainless steel crucible tongs with platinum tips
L 8 in.
Synonyme(s) :
Stainless Steel Tongs
1 EA
1 250,00 €
1 250,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 250,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 250,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
bowed end
Longueur
8 in.
Poids
1.25 g