Principaux documents
Z562076
Platinum crucible
standard, capacity 25 mL
Synonyme(s) :
crucibles
1 EA
2 610,00 €
2 610,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 610,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
2 610,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
platinum
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Birmingham metals BC8
Capacité
25 mL
Diam. de la boîte × Hauteur
41 mm × 34 mm , Base 25 mm
Poids
25.0 g+/- 5%
Application
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
Caractéristiques et avantages
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.