Principaux documents
Z543586
Sigma-Aldrich
Delivery cap for VerSA-Flow dispenser
three-hole
1 EA
266,00 €
266,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
266,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
266,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PBT
PFA
PTFE
D.E.
1/8 in.
3.2 mm
Raccords
GL 45 female
Description générale
Caps require a GL-45 bottle adapter such as Z332305 for use with Aldrich 2 L and 4 L bottles.
Informations légales
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Contenu apparenté
Packaging options for solvents include glass, PVC coated, Sure/Seal bottles, and aluminum cans, offering diverse dispensing solutions.