Documents
Z190373
Supelco
Flask-type sprayer
size 75 mL
Synonyme(s) :
Chemical Resistant Spray Flask
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Taille
75 mL
Description générale
Fiole Erlenmeyer de 75 mL avec tête de pulvérisation (#15 Ace-Thred).
Erlenmeyer avec tête de vaporisation (AceThred #15)
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pièce de rechange