The threaded neck of the flask has an I.D of 15 mm and the sprayer portion or 'nozzle' has an I.D. of 1 mm as indicated in the image below:
Z190381
Flask-type sprayer
Replacement flask, capacity 75 mL
52,40 €
About This Item
52,40 €
Produits recommandés
Matériaux
black rubber cap
borosilicate glass
flat bottom
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
75 mL
Informations légales
Pièce de rechange
Les clients ont également consulté
-
what is the diameter (size) of the nozzle of flask type chromatography sprayer Z190373