Principaux documents
Z405671
Sigma-Aldrich
J. Young general-purpose stopcock
straight through, PTFE, side arm O.D. 8 mm
1 EA
62,10 €
62,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
62,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.79
62,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE
Fabricant/nom de marque
J. Young
D.E.du bras latéral
8 mm
Description générale
  • Grease-free PTFE stopcock
  • Temp. range: -18 to 60°C
  • 0 to 5 mm flow cross-section