Principaux documents
Z683221
J.Young high-vacuum PTFE valve, in line
stopcock size 10 mm, side arm O.D. 13 mm
1 EA
74,60 €
74,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
74,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
40141600
Nomenclature NACRES :
NB.79
74,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
J. Young
D.E.du bras latéral
13 mm
Taille du robinet d'arrêt
10 mm
Description générale
The J. Young high-vacuum PTFE valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Features:
  • PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
  • Grease-free glass-to-PTFE seals
  • High-vacuum to 10-6 torr