Z405604
J.Young high-vacuum PTFE valve, right angle
stopcock size 6 mm, side arm O.D. 9 mm
74,60 €
About This Item
74,60 €
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
J. Young
D.E.du bras latéral
9 mm
Taille du robinet d'arrêt
6 mm
Description générale
Features:
- PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
- Grease-free glass-to-PTFE seals
- High-vacuum to 10-6 torr