Principaux documents
Z261505
Luer-to-Threaded NPT connector
Micro-Mate® female Luer to 1/8-27 thread, nickel plated
1 EA
54,70 €
54,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
54,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122000
Nomenclature NACRES :
NB.03
54,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
nickel plated
Fabricant/nom de marque
Popper 6415
Paramètres
45 psi pressure (final assembly water tested)
Catégories apparentées
Informations légales
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science