Principaux documents
Z186767
PVC stopcock
L 70 mm, bore 5 mm, connections O.D. 13 mm
1 EA
93,90 €
93,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
93,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.51
93,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Longueur
70 mm
Orifice
5 mm
D.E. des connexions
13 mm
Description générale
PVC stopcock for use with for 13 mm (1/2") tubing.