Principaux documents
Z404306
IKA® stirring elements
R 1342 propeller stirrer, 4-bladed, stainless steel, 1/cs
Synonyme(s) :
stirring blade, stirring propeller
1 EA
182,00 €
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
182,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 0741000
Taille de l'axe
8 mm × 350 mm
Diam. de l'agitateur
50 mm
Description générale
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Standard stirring element. For drawing the material to be mixed from the top to the bottom. Local shearing forces. Generates axial flow in the vessel. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 50 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 2000 rpm
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG