Principaux documents
Z404314
IKA® stirring elements
R 1381 propeller stirrer, 3-bladed, stainless steel, 1/cs
Synonyme(s) :
stirring blade, stirring propeller
1 EA
365,00 €
365,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
365,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
365,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 1296000
Taille de l'axe
8 mm × 350 mm
Diam. de l'agitateur
45 mm
Description générale
Flow-efficient design. For drawing the material to be mixed from the top and the bottom. Minimum shearing forces. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 45 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 2000 rpm
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG