Principaux documents
Z215198
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
Synonyme(s) :
PTFE Stirrer Shaft
1 EA
101,00 €
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
101,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cowie 005.265.2
Longueur
650 mm
Diam. de la pale
60 mm
Diam. de l'axe
9.5 mm
Description générale
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.