Principaux documents
Z645095
IKA® RW 20 digital overhead stirrers
universal lab mixer, 2000rpm, 230V, 1/cs
Synonyme(s) :
lab mixers, lab stirrers, laboratory mixers, laboratory stirrers
1 EA
1 510,00 €
1 EA
1 510,00 €
1 510,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 510,00 €
1 EA
1 510,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
Nomenclature NACRES :
NB.73
1 510,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Entrée CA/CC
230 V AC
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 3593000
Paramètres
60-2000 rpm speed
Larg. × H × P
88 mm × 294 mm × 212 mm
Poids
3.1 kg
Description générale
IKA® RW 20 Digital Over Head Stirrer
  • With digital display (LED)
  • Robust, slimline, ergonomic design
  • Technical improvements on the trusted RW 20 series designs
  • With constant power-drive
  • Two speed ranges for universal use from 60 - 2,000 rpm
  • Push-through agitator shafts (only when stationary)
Stand, stirrer and clamps are not included.
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG