Principaux documents
Z215163
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
1 EA
68,60 €
68,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
68,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
Nomenclature NACRES :
NB.72
68,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cowie 005.250.2
Longueur
500 mm
Diam. de la pale
40 mm
Diam. de l'axe
6 mm
Description générale
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1