SU860010
Capsules à sertir avec septa PTFE/Silicone
diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3 mm × 5 mil, silver aluminum seal (10mm opening), open center, (silicone blue transparent/PTFE transparent), pkg of 1000 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
(silicone blue transparent/PTFE transparent)
silver aluminum seal (10mm opening)
Caractéristiques
open center
Dureté
45 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E.
20 mm
Diam. × épaisseur totale × épaisseur PTFE
20 mm × 3 mm × 5 mil
Compatibilité
for use with 20 mm crimp top vial
Application
Produit(s) apparenté(s)