Principaux documents
Z254290
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 5
1 PKG
108,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
108,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille
5
Conditionnement
pkg of 12 ea
H × épaisseur
35 mm × 4 mm
Fond, D.E. × D.I.
38 mm × 30 mm
D.E. de la partie supérieure × D.I.
58 mm × 50 mm
Description générale
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.