Principaux documents
Z190268
Arrow electric lab stirrer
speed 0-850 rpm, gear, output0.10 hp
Synonyme(s) :
lab mixer, lab mixers, mixer stirrer
1 EA
1 230,00 €
1 230,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 230,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
Nomenclature NACRES :
NB.72
1 230,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Entrée CA/CC
115 V
115 V
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Arrow Engineering 850
Disponibilité
not available in EU
Paramètres
0-850 rpm speed
Sortie
0.10 hp
Description générale
Totally enclosed, non-ventilated motor seals out corrosive fumes and dust. With on/off switch, circuit-breaker, and variable speed control. Includes a 9/16 × 10 in. support rod and 3/8 diam. × 12 in. L SS shaft and propeller.
Qualité
Note: Arrow lab stirrers conform to CSA22.2 but are not certified