Principaux documents
Z561045
Sigma-Aldrich
Aldrich® four-neck round-bottom flask
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 34/45, side Joints: ST/NS 24/40 (3)
1 EA
233,00 €
233,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
233,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
233,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
four-neck (Vertical)
four-neck
round bottom flask
Joint
center joint: ST/NS34/45
side Joints: ST/NS24/40 (3)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
500 mL
Description générale
All four necks are vertical in position. The fourth neck is 24/40 and is set at a 90° angle to the three vertical in-line necks. Additional flask and joint sizes are available.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC