Z113980
Wheaton glass serum bottle
volume 30 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 37 mm × 63 mm
41,70 €
About This Item
41,70 €
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass bottle
Description
USP Type I
Caractéristiques
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
Capacité
30 mL
Diam. × H
37 mm × 63 mm
Volume
30 mL
Couleur
clear
Raccords
opening for 20 mm