Principaux documents
Z113972
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 10 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 25 mm × 54 mm
288 EA
378,00 €
378,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
288 EA
378,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
378,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
borosilicate glass bottle
Description
USP Type I
Caractéristiques
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
Capacité
10 mL
Diam. × H
25 mm × 54 mm
Volume
10 mL
Couleur
clear
Raccords
opening for 20 mm
Description générale
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.