Principaux documents
Z114049
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 30 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 37 mm × 63 mm
Synonyme(s) :
Wheaton Glass Serum Vial
12 EA
35,10 €
288 EA
749,00 €
35,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
12 EA
35,10 €
288 EA
749,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
35,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
borosilicate glass bottle
Description
USP Type I
Caractéristiques
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
Capacité
30 mL
Diam. × H
37 mm × 63 mm
Volume
30 mL
Couleur
amber
Raccords
opening for 20 mm