Principaux documents
Z262927
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 1 oz (30 mL), clear, white polypropylene cap, vinyl flat liner
Synonyme(s) :
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
48 EA
169,00 €
169,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
48 EA
169,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
169,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless bottle
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Joint
Joints threaded neck (20-400)
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pkg of 48 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W216800
Capacité
1 oz (30 mL)
Diam. × H
31 mm × 79 mm
Couleur
clear
Description générale
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
  • White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
  • Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Caractéristiques et avantages
  • Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass
  • Polypropylene caps with choice of liners
Informations légales
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.