Principaux documents
27234
Supelco
Obturateurs
stopper diam. 20 mm, red rubber (Isoprene rubber), pkg of 100 ea
100 EA
91,20 €
91,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
91,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32119211
91,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
red rubber (Isoprene rubber)
Dureté
40-50 (Durometer (° Shore A))
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
Diam. de l'obturateur
20 mm