Principaux documents
W317705
Sigma-Aldrich
p-Mentha-8-thiol-3-one
mixture of cis and trans, ≥95%, FG
Synonyme(s) :
8-Mercaptomenthone, buchu mercaptan, 2-(1-Mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanone
W317705-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
338,00 €
250 G
584,00 €
1 KG
1 470,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W317705-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
338,00 €
250 G
584,00 €
1 KG
1 470,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.31
Numéro FEMA:
3177
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11789
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.038
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Essai
≥95%
Activité optique
[α]20/D −21°, neat
Composition
may contain Pulegone
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
pb
56 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
berry; minty; tropical; fruity; sulfurous
Chaîne SMILES 
CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
InChI
1S/C10H18OS/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
p-Mentha-8-thiol-3-one can be used fragrance ingredient and also as a flavoring agent for its blackcurrant flavor.[1][2]
Application
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, p-mentha-8-thiol-3-one, CAS Registry Number 38462-22-5.: This review provides a comprehensive safety assessment of p-Mentha-8-thiol-3-one, focusing on its applications in fragrance formulations. The study evaluates the compound′s toxicological profile and discusses its safe usage levels in consumer products. The research highlights the compound′s potential as a fragrance ingredient due to its unique olfactory properties. (Api et al., 2021).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup
Electronic nose based discrimination of a perfumery compound in a fragrance.
Branca A, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 92(1), 222-227 (2003)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 3, 1137-1137 (2016)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 3, 1137-1137 (2016)