Principaux documents
PHL89335
β-Pinene
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2(10)-Pinene, Nopinene, Pseudopinene, Terebenthene
100 MG
231,00 €
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
231,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (GC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[C@@H]21C(C(C2)C(=C)CC1)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
Clé InChI
WTARULDDTDQWMU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cannabis salvia valeriana
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Mohit Kumar et al.
Journal of cosmetic dermatology, 20(2), 391-399 (2020-05-24)
Perfume is basically a cosmetic product applied to human body for an amusing scent or the feeling of freshness. A certain amount of perfume penetrates and remains attached to the protein of the skin when perfume is applied on the