Principaux documents
W314609
Sigma-Aldrich
2,2′-(Dithiodimethylene)difuran
≥95%, FG
Synonyme(s) :
Furfuryl disulfide, Coffee difuran, Difurfuryl disulfide
W314609-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
134,00 €
250 G
258,00 €
1 KG
544,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W314609-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
134,00 €
250 G
258,00 €
1 KG
544,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.32
Numéro FEMA:
3146
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11480
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.050
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
300
400
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.585 (lit.)
pb
112-115 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
10-11 °C (lit.)
Densité
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cabbage; coffee; meaty; onion; roasted; sulfurous
Chaîne SMILES 
C(SSCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S2/c1-3-9(11-5-1)7-13-14-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
Clé InChI
CBJPZHSWLMJQRI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Difurfuryl disulfide is a sulfur-containing volatile compound mainly found in roasted coffee.[1] It is also the main degradation product of furfuryl mercaptan under Fenton-type reaction conditions.[2]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Investigation of sulfur-containing components in roasted coffee.
R Tressl et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 29(5), 1078-1082 (1981-09-01)
Imre Blank et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(8), 2356-2364 (2002-04-04)
The stability of the coffee flavor compound furfuryl mercaptan has been investigated in aqueous solutions under Fenton-type reaction conditions. The impact of hydrogen peroxide, iron, ascorbic acid, and ethylenediaminetetraacetic acid was studied in various combinations of reagents and temperature. Furfuryl