Principaux documents
W414522
Sigma-Aldrich
Isoambrettolide
≥97%, FG
Synonyme(s) :
Hexadec-9-en-1,16 lactone
W414522-SAMPLE-K
42,00 €
100 G
58,80 €
1 KG
336,00 €
42,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
W414522-SAMPLE-K
42,00 €
100 G
58,80 €
1 KG
336,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.39
Numéro FEMA:
4145
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
10.063
Nomenclature NACRES :
NA.21
42,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
FG
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥97%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; fruity; woody; waxy; sweet
Chaîne SMILES 
O1CCCCCC\C=C/CCCCCCCC1=O
InChI
1S/C16H28O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1,3H,2,4-15H2/b3-1-
Clé InChI
QILMAYXCYBTEDM-IWQZZHSRSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
330.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
166 °C - closed cup