W359505
2,5-Dimethylphenol
≥99%, FG
Synonyme(s) :
2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-p-xylene, p-Xylenol
48,80 €
About This Item
48,80 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Essai
≥99%
pb
212 °C (lit.)
Pf
73-78 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
phenolic; sweet
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Clé InChI
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges