W242217
Ethyl benzoate
natural, ≥99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Benzoic acid ethyl ester, Benzoic ether, Ethyl benzene carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
5.17 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 44 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
914 °F
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
Point d'ébullition
212 °C (lit.)
Pf
−34 °C (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
fruity; floral
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- GC-MS Silylation Derivative Method to Characterise Black BIC Ballpoint 2-Phenoxyethanol Ratio Evaporation Profile-A Contribution to Ink Ageing Estimation.: This study uses GC-MS to analyze the evaporation profile of inks containing ethyl benzoate, aiding forensic science in the estimation of ink age on documents (Leal et al., 2023).
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup