Principaux documents
W242209
Sigma-Aldrich
Ethyl benzoate
≥99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Benzoic acid ethyl ester, Benzoic ether, Ethyl benzene carboxylate
W242209-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
67,60 €
25 KG
473,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W242209-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
67,60 €
25 KG
473,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro FEMA:
2422
Beilstein:
1908172
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
261
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.726
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
5.17 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 44 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
914 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
pb
212 °C (lit.)
Pf
−34 °C (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
anise; berry; cherry; balsamic; fruity; wintergreen
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 1.0%
Taste at 10 ppm
Autres remarques
Natural occurrence: Feijoa, guava, plum, raspberry, rum, strawberry, Virginia tobacco.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 102-102 (2003)
Daniel I Perez et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(19), 6914-6925 (2009-09-15)
Thienylhalomethylketones, whose chemical, biological, and pharmaceutical data are here reported, are the first irreversible inhibitors of GSK-3beta described to date. Their inhibitory activity is likely related to the cysteine residue present in the ATP-binding site, which is proposed as a
Alexandra Vinagre et al.
The journal of adhesive dentistry, 17(2), 107-116 (2015-04-29)
This study compared the microtensile bond strengths (μTBS) of two etch-and-rinse (ER) (OptiBond FL [OBFL]; Prime & Bond NT [PBNT]) and three self-etching (SE) (Clearfil SE Bond [CSEB]; Xeno III [XIII]; Xeno V+ [XV+]) adhesives systems to bur-prepared human enamel
Suvi-Katriina Ruokonen et al.
Journal of chromatography. A, 1405, 178-187 (2015-06-15)
The effect of three phosphonium and imidazolium ionic liquids (ILs) on the interaction between liposomes and common pharmaceuticals found in wastewaters was studied. The liposomes comprised zwitterionic phosphatidyl choline and negatively charged phosphatidyl glycerol. A set of common cationic, anionic
Katarzyna Niedojadło et al.
Plant cell reports, 34(12), 2201-2215 (2015-09-12)
Calreticulin expression is upregulated during sexual reproduction of Hyacinthus orientalis, and the protein is localized both in the cytoplasm and a highly specialized cell wall within the female gametophyte. Several evidences indicate calreticulin (CRT) as an important calcium (Ca(2+))-binding protein