Principaux documents
W241512
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate
greener alternative
natural, ≥97%, FG
Synonyme(s) :
Ester acétoacétique
W241512-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
60,20 €
1 KG
204,00 €
5 KG
804,00 €
49,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W241512-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
60,20 €
1 KG
204,00 €
5 KG
804,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.14
Numéro FEMA:
2415
Beilstein:
385838
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
240c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.402
Nomenclature NACRES :
NA.21
49,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
4.48 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 28.5 °C)
Essai
≥97%
Température d'inflammation spontanée
580 °F
Limite d'explosivité
9.5 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.418-1.421
pb
181 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 35 part
organic solvents: soluble
Densité
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
apple; fatty; green; fruity
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Application
  • Benchtop (19)F Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy Provides Mechanistic Insight into the Biginelli Condensation toward the Chemical Synthesis of Novel Trifluorinated Dihydro- and Tetrahydropyrimidinones as Antiproliferative Agents.: This study explores the use of Ethyl acetoacetate in the synthesis of novel trifluorinated compounds with potential antiproliferative properties against cancer cells. The research employs advanced NMR spectroscopy to elucidate the reaction mechanism (Chen et al., 2023, Chen et al., 2023).
  • Synthesis and Characterization of New Dihydronaphthalene Candidates as Potent Cytotoxic Agents against MCF-7 Human Cancer Cells.: This article discusses the creation of dihydronaphthalene derivatives using Ethyl acetoacetate, highlighting their significant cytotoxic activity against breast cancer cells. The synthesized compounds show promise for further development as chemotherapeutic agents (Ahmed et al., 2020, Ahmed et al., 2020).
  • Synthesis and characterization of new 4H-chromene-3-carboxylates ensuring potent elastase inhibition activity along with their molecular docking and chemoinformatics properties.: Utilizing Ethyl acetoacetate, this research focuses on developing 4H-chromene derivatives that exhibit strong elastase inhibition, a key enzyme implicated in various inflammatory diseases. The study integrates molecular docking and chemoinformatics for detailed analysis (Dige et al., 2020, Dige et al., 2020).
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
164.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Reaction of aromatic amines and ethyl acetoacetate promoted by zeolite HSZ-360. Phosgene-free synthesis of symmetric diphenylureas.
Bigi F and Zambonin E.
Chemical Communications (Cambridge, England), 4, 513-514 (1998)
Structures of the reaction products of tetraalkoxytitanium with acetylacetone and ethyl acetoacetate.
Yamamoto A and Kambara .
Journal of the American Chemical Society, 79(!6), 4344-4348 (1957)
Gas-phase proton NMR studies of keto-enol tautomerism of acetylacetone, methyl acetoacetate, and ethyl acetoacetate.
Folkendt MM, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 89 (15) , 3347-3352 (1985)
Lipase CAL-B does not catalyze a promiscuous decarboxylative aldol addition or Knoevenagel reaction.
Evitt AS and Bornscheuer UT.
Green Chemistry, 13(5), 1141-1142 (2011)
Simple method for determination of urinary -aminolevulinic acid as an index of lead exposure.
K Tomokuni et al.
Clinical chemistry, 18(12), 1534-1538 (1972-12-01)