W217506
Isobutyl acetate
FCC, FG
Synonyme(s) :
Acetic acid isobutyl ester
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
>4 (vs air)
Pression de vapeur
15 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
793 °F
Limite d'explosivité
10.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.39 (lit.)
pH
6.7 (20 °C, 5 g/L)
Point d'ébullition
115-117 °C (lit.)
Pf
−99 °C (lit.)
Solubilité
95% ethanol: soluble 1 mL/mL
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; banana; fruity; ethereal; sweet
Chaîne SMILES
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup