Principaux documents
W217409
Sigma-Aldrich
Butyl acetate
≥99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
1-acetoxybutane, Acetic acid butyl ester, Butile, Butyl ethanoate
W217409-SAMPLE-K
45,90 €
1 KG
65,20 €
9 KG
267,00 €
20 KG
400,00 €
45,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W217409-SAMPLE-K
45,90 €
1 KG
65,20 €
9 KG
267,00 €
20 KG
400,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3COO(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro FEMA:
2174
Beilstein:
1741921
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
194
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.004
Nomenclature NACRES :
NA.21
45,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
4 (vs air)
4.01 (vs air)
Pression de vapeur
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
790 °F
Limite d'explosivité
7.6 %
Indice de réfraction
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
pb
124-126 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
banana; green; sweet
Chaîne SMILES 
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Emission factors and source profiles of volatile organic compounds from the automobile manufacturing industry.: The study investigates the emission factors of various volatile organic compounds, including butyl acetate, from the automobile manufacturing sector, providing data crucial for environmental monitoring and regulation (You et al., 2024).
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 30 ppm
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Cheng Teng Wong et al.
Journal of hazardous materials, 157(2-3), 480-489 (2008-02-26)
The performance of silver-loaded zeolite (HY and HZSM-5) catalysts in the oxidation of butyl acetate as a model volatile organic compound (VOC) was studied. The objective was to find a catalyst with superior activity, selectivity towards deep oxidation product and
Subhash Bhatia et al.
Journal of hazardous materials, 164(2-3), 1110-1117 (2008-11-04)
The low concentration and high flow rate of air-borne butyl acetate (BA) could be effectively removed using combined adsorption-catalytic oxidation system. Ag-Y (Si/Al=80) dual-function adsorbent was investigated for the adsorption step of 1000 ppm of butyl acetate at gas hourly
Hala Fam et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 35(8), 1367-1374 (2012-03-29)
The mass transfer of phenol and butyl acetate to/from water was studied in two-phase partitioning bioreactors using immiscible organic solvents and solid polymer beads as the partitioning phases in a 5-L stirred tank bioreactor. Virtually instantaneous mass transfer was observed
Katrin Margulis-Goshen et al.
International journal of pharmaceutics, 393(1-2), 230-237 (2010-04-21)
A new composition of a fully water-dilutable microemulsion system stabilized by natural surfactants is presented as a template for preparation of celecoxib nanoparticles. Nanoparticles are obtained as a dry powder upon rapid conversion of microemulsion droplets with dissolved celecoxib into
Subhash Bhatia et al.
Journal of hazardous materials, 163(1), 73-81 (2008-07-25)
Adsorption behaviours of butyl acetate in air have been studied over silver-loaded Y (Si/Al=40) and ZSM-5 (Si/Al=140) zeolites. The silver metal was loaded into the zeolites by ion exchange (IE) and impregnation (IM) methods. The adsorption study was mainly conducted