Documents
W221104
Sigma-Aldrich
Butyl propionate
≥98%, FG
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CO2(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.18
Numéro FEMA:
2211
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
405
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.124
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pureté
≥98%
Température d'inflammation spontanée
799 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
Point d'ébullition
145 °C/756 mmHg (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
banana; ethereal
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
100.4 °F
Point d'éclair (°C)
38 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
M I Banton et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 61(2), 79-105 (2000-10-14)
Two inhalation studies were conducted to evaluate the possible subchronic and developmental toxic effects of n-butyl propionate. In the subchronic study, Sprague-Dawley rats (15/sex/group) were exposed to 0, 250, 750, or 1500 ppm vapor for 6 h/d, 5 d/wk for
Peng Liang et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 11(18), 4097-4102 (2010-08-19)
Rate coefficients for the gas-phase reactions of OH radicals with n-propyl butyrate (k(1)), n-butyl propionate (k(2)) and n-butyl butyrate (k(3)) are measured by both absolute and relative methods. The kinetics data obtained over the temperature range 273-372 K are used