Principaux documents
W206903
Sigma-Aldrich
Isoamyl formate
≥97%, FG
Synonyme(s) :
Isopentyl formate
W206903-SAMPLE
47,40 €
1 KG
74,90 €
9 KG
425,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W206903-SAMPLE
47,40 €
1 KG
74,90 €
9 KG
425,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HCOOCH2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro FEMA:
2069
Beilstein:
1739893
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
500
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.162
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pression de vapeur
10 mmHg ( 17.1 °C)
Essai
≥97%
Limite d'explosivité
8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
pb
123-124 °C (lit.)
Densité
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; fruity
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2)3-4-8-5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XKYICAQFSCFURC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup