Principaux documents
1.09652
Supelco
Butyl acetate
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Butyl acetate, Acetic acid n-butyl ester, Butyl ethanoate
1 L
78,50 €
2.5 L
163,00 €
4 L
261,00 €
78,50 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
78,50 €
2.5 L
163,00 €
4 L
261,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3COO(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Beilstein:
1741921
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
204-658-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
78,50 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4 (vs air)
Pression de vapeur
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
790 °F
Puissance
13100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>14100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
7.6 %
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.0017 meq/g Acidity
≤0.1% Water
≤0.1% n-Butyl formiate (GC)
≤0.1% n-Butyl propionate (GC)
≤0.2% n-Butyl alcohol (GC)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L in H2O, External MSDS)
Viscosité cinématique
0.83 cSt(20 °C)
pb
124-126 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Température de transition
flash point 27 °C
Solubilité
5.3 g/L
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Chaîne SMILES 
CCCCOC(C)=O
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Application
  • Biofiltration of n-butyl acetate with three packing material mixtures, with and without biochar: This research explores the efficiency of biofiltration systems using n-butyl acetate, emphasizing sustainable environmental management practices to mitigate solvent emissions in industrial settings (Halecký et al., 2024).
  • Biphasic alcoholysis coupled with high-speed countercurrent chromatography for high performance on separating phorbol from Croton tiglium Linn extracts: Illustrates the application of n-butyl acetate in enhancing the efficiency of extraction and purification processes, critical for pharmaceutical and chemical research (Fan et al., 2023).
Liaison
Discover EMSURE - to be more than sure!
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup
Protocoles
Spectrophotometric determination of proline by the Ninhydrin method, per EN 1141 and German Food and Feed Code §64 LFBG 31.00-7.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf