Principaux documents
W217816
Sigma-Aldrich
Butan-1-ol
greener alternative
natural, ≥99.5%, FCC, FG
Synonyme(s) :
n-butanol, Alcool butylique
W217816-SAMPLE-K
49,30 €
1 KG
75,00 €
8 KG
222,00 €
49,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W217816-SAMPLE-K
49,30 €
1 KG
75,00 €
8 KG
222,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Numéro FEMA:
2178
Beilstein:
969148
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
52c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.004
Nomenclature NACRES :
NA.21
49,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
649 °F
Limite d'explosivité
11.2 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
pb
116-118 °C (lit.)
Pf
−90 °C (lit.)
Densité
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
balsamic; sweet; whiskey
Chaîne SMILES 
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Butyl alcohol is an aliphatic alcohol that can be used as a flavoring agent.[1] It has been identified as one of the main volatile components of mushrooms.[2]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Application
  • A new HS-SPME-GC-MS analytical method to identify and quantify compounds responsible for changes in the volatile profile in five types of meat products during aerobic storage at 4 °C.: This paper presents a novel analytical method to detect and quantify volatile compounds, such as butyl alcohol, that affect the quality and safety of stored meat products (Acquaticci et al., 2024).
  • Impact of non-Saccharomyces yeasts derived from traditional fermented foods on beer aroma: Analysis based on HS-SPME-GC/MS combined with chemometrics.: This research explores how non-Saccharomyces yeasts influence beer aroma profiles, with a focus on the role of butyl alcohol in the fermentation process and flavor development (Cao et al., 2024).
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 319-320 (1997)
Volatile components of mushroom (Agaricus subrufecens)
Chen CC & Wu CM
Journal of Food Science, 49(4), 1208-1209 (1984)
R W Wulkan et al.
The International journal of biochemistry, 18(11), 1045-1051 (1986-01-01)
The butanol extraction method of Morton (1950), a routine step in enzyme purification, is discussed with special reference to a hydrophobic form of alkaline phosphatase from human liver tissue. This form slowly precipitates from butanol-extracted liver tissue homogenates stored at
Joel G Davis et al.
Nature, 491(7425), 582-585 (2012-11-23)
Hydrophobic hydration is considered to have a key role in biological processes ranging from membrane formation to protein folding and ligand binding. Historically, hydrophobic hydration shells were thought to resemble solid clathrate hydrates, with solutes surrounded by polyhedral cages composed
Pazhamalai Anbarasan et al.
Nature, 491(7423), 235-239 (2012-11-09)
Nearly one hundred years ago, the fermentative production of acetone by Clostridium acetobutylicum provided a crucial alternative source of this solvent for manufacture of the explosive cordite. Today there is a resurgence of interest in solventogenic Clostridium species to produce