W213128
Acide benzoïque
natural, ≥99.5%, FCC, FG
48,20 €
About This Item
48,20 €
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1021
Densité de vapeur
4.21 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 132 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
1061 °F
Conditionnement
fiber drum of 5 kg
pb
132-133 °C/10 mmHg
249 °C (lit.)
Pf
121-125 °C (lit.)
Solubilité
water: 2.9 g/L at 25 °C
Densité
1.32 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤2 ppm
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
balsam
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clé InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves